Learn More
Thermo Scientific Chemicals Deoxycholic acid, 98.5%
Codice prodotto. 10616732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10616732 25 g Bottiglia in vetro 25g
10796181 100 g Bottiglia in vetro 100g
10636904 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10616732 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 148140250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Deoxycholic acid, CAS # 83-44-3, is a bile acid and blood serum metabolite. | CAS: 83-44-3 | C24H40O4 | 392.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Deoxycholic acid is a 5beta-cholan-24-oic acid derivative with hydroxy substitutions at carbons 3 and 12
• Deoxycholic acid’s role is to absorb fats by emulsifying and solubilizing them
Applications
• Deoxycholic acid may be used for laboratory study of submental fat
• Deoxycholic acid is capable of disrupting cell membranes
• In laboratory research applications, deoxycholic acid can be used to solubilize proteins or as a secondary standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-44-3
Formula molecolare C24H40O4
Molecular Weight (g/mol) 392.58
Numero MDL MFCD00003673
InChI Key KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Sinonimo deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxycholic acid
Punto di fusione 172°C to 178°C
Colore Pink to White
Residuo della combustione 0.2 % max.
Perdita all'essiccatura 1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 10, IV, 1608
Indice di Merck 15, 2901
Rotazione specifica +53° to +57° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Peso formulazione 392.57
Percent Purity 98.0 to 102.0% (on dried basis) (Acid)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Deoxycholic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.