Learn More
Deoxycholic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489106
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489106 100 mg 100mg
16422386 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16489106 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0593
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Deoxycholic acid (cholanoic acid), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Deoxycholic acid (cholanoic acid), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxycholic acid
CAS 83-44-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H40O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Cholanoic Acid Desoxycholic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.73 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](O)C3)C)([H])[C@]4([H])C[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 392.57
Peso formulazione 392.57
Percent Purity 97.21%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Show More Show Less
Research purposes only