Learn More
Deoxycorticosterone acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408776
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408776 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1472
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Deoxycorticosterone acetate is a steroid hormone produced by the adrenal gland that possesses mineralocorticoid activity and acts as a precursor to aldosterone.
Deoxycorticosterone acetate is a steroid hormone produced by the adrenal gland that possesses mineralocorticoid activity and acts as a precursor to aldosterone.
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxycorticosterone acetate
CAS 56-47-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H32O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 11-Deoxycorticosterone acetate DOC acetate Cortexone acetate
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (111.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@]12[C@@H](C(COC(C)=O)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O
Molecular Weight (g/mol) 372.5
Peso formulazione 372.5
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only