Learn More
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate
Codice prodotto. 16443348
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16443348 10 mg 10mg
16499876 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16443348 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY101400
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate (dCTP) is a nucleoside triphosphate that can be used for DNA synthesis. Deoxycytidine triphosphate has many applications, such as real-time PCR, cDNA synthesis, and DNA sequencing.
Specifica
CAS 2056-98-6
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Product Type Biochemical Assay Reagents
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo dCTP ∣ 2′-Deoxycytidine-5′-triphosphate
Peso molecolare 467.16 g/mol
Solubilità H2O : 50 mg/mL (107.03 mM; Need ultrasonic)