Learn More
Deoxymannojirimycin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30362750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362750 10 mg 10mg
30358532 5 mg 5mg
30354448 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30362750 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD24000010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73465-43-7
Formula molecolare C6 H13 N O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 199.63
Sinonimo 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5R)- (9CI), 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, [2R-(2α,3β,4α,5α)]-, 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride, manno-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
SMILES Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Peso formulazione 199.0611
Percent Purity >95%