Learn More
Deoxynivalenol, TRC
Codice prodotto. 17909759
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17909759 10 mg 10mg
18023450 5 mg 5mg
18071940 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17909759 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD24390010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51481-10-8
Formula molecolare C15 H20 O6
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Sinonimo (3α,7α)-12,13-Epoxy-3,7,15-trihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 4-Deoxynivalenol, 4-Desoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, Deoxynivalenol, NSC 269144, Vomitoxin
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxynivalenol
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Peso formulazione 296.126