Learn More
Deoxyribonucleic acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11490992 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
1 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11490992 500 mg 500mg
11480992 50 mg 50mg
11401002 1 g 1g
11428531 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11490992 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219512990
Identificatori chimici
CAS 99675-55-5
Sinonimo DNA sodium salt, Desoxiribon
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxyribonucleic acid
Colore White
Quantità 500 mg
Peso formulazione ≈6,000,000
Forma fisica Powder