Learn More
Deoxyribonucleic acid, Sodium Salt (not highly polymerized), 91%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Deoxyribonucleic acid, Sodium salt |
| CAS | 9007-49-2 |
| Colore | Cream |
| Intervallo percentuale saggio | 91% |
| Formula molecolare | C15H31N3O13P2 |
| Numero MDL | MFCD00130921 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | nucleic acid, na salt yeast, deoxyribonucleic acid herring sperm , not higly polimerized, 5-amino-2-5-amino-2-hydroxymethyl oxolan-3-yl oxy hydroxy phosphoryl oxy methyl oxolan-3-yl oxy 5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl methoxyphosphinic acid |
| InChI Key | AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | * |
| Vedi altri risultati |