Learn More
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Steel Rack
Codice prodotto. 17866356 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
1050.00 mm
1083.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17866356 1050.00 mm Pezzo
17856496 1083.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17866356 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40061
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Depot PE with Pull-Down Blind is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
  • With integrated sump pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
  • Safe storage of small and medium-sized containers
  • Rack with galvanised rack frames and 3 shelves
  • Dimensions shelves B x D (mm): 900 x 800
  • Load capacity per storage level: 250 kg
Specifica
Colore Grigio
Capacità (sistema imperiale) 64.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 245 L
Materiale Polietilene
Tipo Disposal Can
Lunghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 81.10 in.
Altezza (sistema metrico) 2060.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 41.34 in.
Profondità (sistema metrico) 1050.00 mm
Peso (sistema imperiale) 264.55 lb.
Peso (sistema metrico) 120 kg