Learn More
asecos™ Depot PE with Wing Door - Version Drum
Codice prodotto. 17896376 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
1050.00 mm
1080.00 mm
1410.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) unitSize
17896376 1050.00 mm Pezzo
17866506 1080.00 mm Pezzo
17806416 1410.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17896376 Fornitore asecos™ N. del fornitore 40057
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Depot PE with Wing Door is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
  • With integrated sump pallet
  • For direct placement of a barrel on a Euro pallet or barrel storage on the optional PE half pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Specifica
Colore Cassa grigia, porte blu
Capacità (sistema imperiale) 64.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 245 L
Materiale Polietilene
Tipo Disposal Can
Lunghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 44.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 1140.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 81.10 in.
Altezza (sistema metrico) 2060.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 41.34 in.
Profondità (sistema metrico) 1050.00 mm
Peso (sistema imperiale) 224.87 lb.
Peso (sistema metrico) 102 kg