Learn More
asecos™ Depot PE with Wing Door
Codice prodotto. 17806376 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
264.2 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17806376 264.2 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17806376 Fornitore asecos™ N. del fornitore 31858
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Depot PE with Wing Door is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
  • With integrated sump pallet
  • Convenient interior height for safe and efficient loading with a forklift or forklift truck
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Specifica
Colore Cassa grigia, porte blu
Capacità (sistema imperiale) 264.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 1000 L
Materiale Polietilene
Tipo Disposal Can
Lunghezza (sistema imperiale) 61.42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1560.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 61.42 in.
Larghezza (sistema metrico) 1560.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 91.73 in.
Altezza (sistema metrico) 2330.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 61.02 in.
Profondità (sistema metrico) 1550.00 mm
Peso (sistema imperiale) 407.85 lb.
Peso (sistema metrico) 185 kg