Descrizione
- With integrated sump pallet
- Convenient interior height for safe and efficient loading with a forklift or forklift truck
- Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
- Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Specifica
Specifica
| Colore | Cassa grigia, porte blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Disposal Can |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 125.98 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3200 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 125.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 3200 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 85.43 in. |
| Vedi altri risultati |