Learn More
Thermo Scientific™ Fiale vuote sterili depirogenate
Codice prodotto. 15153518
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
20 mL
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
N. per custodia:
48
50
100
Packungsgröße:
pezzi 100
pezzi 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione chiusura N. per custodia Packungsgröße
15153518 50 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
15217203 2 ml Trasparente 13 mm 100 pezzi 100
16483899 2 mL Amber 13 mm 100 pezzi 100
15193508 5 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
16255451 5 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
15103518 10 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
15280519 10 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
15123518 20 mL Trasparente 20 mm 48 pezzi 50
15133518 30 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
15662344 30 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
15529711 50 ml Amber 20 mm 50 pezzi 50
18852740 100 mL Clear 20 mm 50 pezzi 50
15352426 100 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15153518 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ST5020
Upgrade Your Bioprocess Workflow
Usa il codice promozionale 27948
Alle Werbeaktionen anzeigen
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Le fiale sterili vuote Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml.
Le fiale sterili vuote depirogenate Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml. Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto. Fiale sterili in vetro borosilicato di tipo I, assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio.
  • Vetro borosilicato di tipo 1
  • Assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio
  • Adatte per impieghi in cui è richiesto un protocollo asettico
  • Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Fiala in vetro trasparente pre-assemblata con tappo e guarnizione a capsula di alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 1,5in.
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 38,1 mm
Materiale Vetro
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 50 ml
Altezza (sistema imperiale) 2,688in.
N. per custodia 50
Volume (sistema imperiale) 1,7 once
Volume (sistema metrico) totale 50 mL
Materiale chiusura Alluminio
Tipo di chiusura Coperchio a capsula (assemblato) con tappo
Quantità 50 Cs.
Dimensione chiusura 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aseptic Protocol
Certificazione/Conformità Certificati di sterilità e test pirogeno inclusi
Altezza (sistema metrico) 68,28 mm
Product Type Vial