Learn More
Thermo Scientific™ Fiale vuote sterili depirogenate
Codice prodotto. 15193508
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
20 mL
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
N. per custodia:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione chiusura N. per custodia Dimensione della confezione
15193508 5 ml Trasparente 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15217203 2 ml Trasparente 13 mm 100/Cs. pezzi 100
16483899 2 mL Amber 13 mm 100/Cs. pezzi 100
16255451 5 mL Amber 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15103518 10 ml Trasparente 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15280519 10 mL Amber 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15123518 20 mL Trasparente 20 mm 48/Cs. pezzi 50
15133518 30 ml Trasparente 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15662344 30 mL Amber 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15153518 50 ml Trasparente 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15529711 50 ml Amber 20 mm 50/Cs. pezzi 50
18852740 100 mL Clear 20 mm 50/Cs. pezzi 50
15352426 100 mL Amber 20 mm 50/Cs. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15193508 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore ST520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    267.00€ / pezzi 50
    Risparmia 8.00€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale sterili vuote Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml.
Le fiale sterili vuote depirogenate Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml. Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto. Fiale sterili in vetro borosilicato di tipo I, assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio.
  • Type 1 Borosilicate glass
  • Assembled wiht butyl stoppers and aluminum seals
  • Suitable for uses where aseptic protocol is required
  • Certificate of Sterility & Pyrogen Test included with each lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Fiala in vetro trasparente pre-assemblata con tappo e guarnizione a capsula di alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.781 in.
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 19.84 mm
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 5 ml
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
N. per custodia 50/Cs.
Volume (sistema imperiale) 0.17 oz.
Volume (sistema metrico) totale 5 mL
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Coperchio a capsula (assemblato) con tappo
Quantità 50/Cs.
Dimensione chiusura 20 mm
Marking Spot No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aseptic Protocol
Certificazione/Conformità Certificates of Sterility and Pyrogen Test
Altezza (sistema metrico) 38.1 mm
Product Type Vial