Learn More
Thermo Scientific™ Fiale vuote sterili depirogenate
Codice prodotto. 15217203
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
20 mL
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
N. per custodia:
48
50
100
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione chiusura N. per custodia unitSize
15217203 2 ml Trasparente 13 mm 100 pezzi 100
16483899 2 mL Amber 13 mm 100 pezzi 100
15193508 5 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
16255451 5 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
15103518 10 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
15280519 10 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
15123518 20 mL Trasparente 20 mm 48 pezzi 50
15133518 30 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
15662344 30 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
15153518 50 ml Trasparente 20 mm 50 pezzi 50
15352426 100 mL Amber 20 mm 50 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 15217203 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. ST213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    369.00€ / pezzi 100
    Risparmia 10.00€
    2% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Le fiale sterili vuote Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml.
Le fiale sterili vuote depirogenate Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml. Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto. Fiale sterili in vetro borosilicato di tipo I, assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio.
  • Vetro borosilicato di tipo 1
  • Assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio
  • Adatte per impieghi in cui è richiesto un protocollo asettico
  • Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Fiala in vetro trasparente pre-assemblata con tappo e guarnizione a capsula di alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 pollici
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Materiale Vetro borosilicato di tipo 1
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 2 ml
Altezza (sistema imperiale) 1.313 in.
N. per custodia 100
Volume (sistema imperiale) 0.068 once
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Alluminio
Tipo di chiusura Coperchio a capsula (assemblato) con tappo
Quantità 100 Cs.
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aseptic Protocol
Certificazione/Conformità Certificati di sterilità e test pirogeno inclusi
Altezza (sistema metrico) 33.35 mm
Product Type Vial