missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DERL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA561845

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg

Codice prodotto. 15749651

  • 477.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 10-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Immunogen sequence: NYNPLPEERP GGFAWGEGQR LGG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

DERL2 Polyclonal antibody specifically detects DERL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Specifica

Specifica

DERL2
Polyclonal
Unconjugated
DERL2
carcinoma related; CGI-101; Degradation in endoplasmic reticulum protein 2; Der1-like domain family, member 2; der1-like protein 2; Der2; Derl2; derlin 2; derlin-2; derlin-2-like; DERtrin-2; F-LAN-1; Flana; F-LANa; LOC100910823; SBBI53
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51009
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9GZP9
DERL2
Recombinant protein corresponding to Human DERL2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Research Use Only