Learn More
Ansell Guanti in neoprene verde DermaShield™ serie 73-711
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12425080 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12425080 9 200 paia
12475070 6.5 200 paia
12852193 8.5 200 paia
12842193 7.5 200 paia
12405080 8 200 paia
12485070 7 200 paia
12465070 6 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12425080 Fornitore Ansell N. del fornitore 73711090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    515.46€ / 200 paia
    Risparmia 306.54€
    37% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate con una miscela in cloroprene brevettata. I guanti in neoprene verde Ansell™ DermaShield™ serie 73-711 sono ideali per ambienti ISO classe 5 (classe 100).
  • Made of poly-chloroprene
  • Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
  • Neoprene composition offers better chemical resistance.
  • New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
  • Sterile
  • Available for non-sterile controlled environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Neoprene
Materiale polso Neoprene
Applicazioni Laboratory
Colore Green
Latex Free Yes
Materiale Neoprene
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size 9
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 6.89 mil
Spessore (sistema metrico) 0.175 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità 200/Cs.
Resistente a Resistenza chimica
Serie 73-711