Learn More
Ansell DermaShield™ 73-721 Series Green Neoprene Gloves
Codice prodotto. 11796693 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11796693 9 200 paia
11736693 6 200 paia
11746693 6.5 200 paia
11756693 7 200 paia
12465080 7.5 200 paia
11776693 8 200 paia
11786693 8.5 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11796693 Fornitore Ansell N. del fornitore 73721090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.60€
    491.19€ / 200 paia
    Risparmia 256.41€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Offers the comfort and flexibility of natural rubber gloves, but neoprene composition provides better chemical resistance. Free of latex proteins and accelerators, it minimizes both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Made from poly-chloroprene
  • For non-sterile controlled environments
  • Free from latex proteins and accelerators
  • Neoprene coating offers chemical resistance
  • Rolled beaded cuff prevents glove from rolling down
  • Bisque fingertip grip
  • Powder-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Neoprene
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Materiale polso Neoprene
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 0.65
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Polychloroprene
Powdered Powder Free
Product Type Controlled Environment Gloves
Size 9
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.175 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità 200 Pair/Cs.
Resistente a Resistenza chimica
Serie 73-721