Learn More
Ansell DermaShield™ 73-721 Series Green Neoprene Gloves
Codice prodotto. 12465080 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12465080 7.5 200 paia
11736693 6 200 paia
11746693 6.5 200 paia
11756693 7 200 paia
11776693 8 200 paia
11796693 9 200 paia
11786693 8.5 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12465080 Fornitore Ansell N. del fornitore 73721075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.60€
    491.19€ / 200 paia
    Risparmia 256.41€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offers the comfort and flexibility of natural rubber gloves, but neoprene composition provides better chemical resistance. Free of latex proteins and accelerators, it minimizes both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Made from poly-chloroprene
  • For non-sterile controlled environments
  • Free from latex proteins and accelerators
  • Neoprene coating offers chemical resistance
  • Rolled beaded cuff prevents glove from rolling down
  • Bisque fingertip grip
  • Powder-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Neoprene
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Materiale polso Neoprene
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 0.65
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Polychloroprene
Powdered Powder Free
Product Type Controlled Environment Gloves
Size 7.5
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.175 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità 1 paio
Resistente a Resistenza chimica
Serie 73-721