Learn More
Dermofungin, TRC
Codice prodotto. 30136156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136156 10 g 10g
30133713 50 g 50g
30007228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136156 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28193010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130-16-5
Formula molecolare C9 H6 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 179.6
Sinonimo Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP)
IUPAC Name 5-chloroquinolin-8-ol
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
Specifica
Materiale o nome chimico Cloxiquine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Peso formulazione 179.0138
Percent Purity >95%