Learn More
Des-acetyl Apremilast, TRC
Codice prodotto. 30356813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356813 10 mg 10mg
30356007 25 mg 25mg
30351466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30356813 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28939810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635705-72-5
Formula molecolare C20H22N2O6S
Molecular Weight (g/mol) 418.46
Sinonimo 4-Amino-2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
SMILES CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(N)c3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Des-acetyl Apremilast
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H22N2O6S/c1-4-28-17-10-12(8-9-16(17)27-2)15(11-29(3,25)26)22-19(23)13-6-5-7-14(21)18(13)20(22)24/h5-10,15H,4,11,21H2,1-3H3/t15-/m1/s1
Peso formulazione 418.1199