Learn More
Des(isopropylamino) Atenolol Diol, TRC
Codice prodotto. 30362229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30362229 500 mg 500mg
30358203 50 mg 50mg
30368249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30362229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD290145500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61698-76-8
Formula molecolare C11 H15 N O4
Molecular Weight (g/mol) 225.24
Sinonimo Benzeneacetamide, 4-(2,3-dihydroxypropoxy)-, 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP)
IUPAC Name 2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]acetamide
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
Peso formulazione 225.1001
Percent Purity >95%