Learn More
Des(isopropylthiazolyl) Hydantoin Ritonavir (>90%), TRC
Codice prodotto. 30358831
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30358831 50 mg 50mg
30362341 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30358831 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29021550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1010809-61-6
Formula molecolare C29 H34 N4 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 550.67
Sinonimo Carbamic acid, N-[(1S,2S,4S)-2-hydroxy-4-[(4S)-4-(1-methylethyl)-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl]-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester, 1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(1S,2S,4S)-1-benzyl-2-hydroxy-4-((4S)-4-isopropyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-5-phenylpentyl]carbamate, Ritonavir Imp. F (EP)
IUPAC Name 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-5-[(4S)-2,5-dioxo-4-propan-2-ylimidazolidin-1-yl]-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)N([C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3)Cc4ccccc4)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Des(isopropylthiazolyl) Hydantoin Ritonavir
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C29H34N4O5S/c1-19(2)26-27(35)33(28(36)32-26)22(13-20-9-5-3-6-10-20)15-25(34)24(14-21-11-7-4-8-12-21)31-29(37)38-17-23-16-30-18-39-23/h3-12,16,18-19,22,24-26,34H,13-15,17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,36)/t22-,24-,25-,26-/m0/s1
Peso formulazione 550.225