Learn More
Desacetyl Diltiazem-d4, TRC
Codice prodotto. 30359240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359240 25 mg 25mg
30356182 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30359240 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28868225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112259-40-2
Formula molecolare C20H20D4N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 376.51
Sinonimo (2S-cis)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl-1,1,2,2-d4]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
SMILES O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C(C=CC=C3)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Desacetyl Diltiazem-d4
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i12D2,13D2