Learn More
Desacetyl Diltiazem Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30008897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008897 100 mg 100mg
30010949 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008897 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD289335100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75472-91-2
Formula molecolare C20 H24 N2 O3 S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 408.94
Sinonimo 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, Deacetyldiltiazem hydrochloride
IUPAC Name (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Specifica
Materiale o nome chimico Desacetyl Diltiazem HCl
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24N2O3S.ClH/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14;/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Peso formulazione 408.1274
Percent Purity >95%