Learn More
Desacetyl Famciclovir, TRC
Codice prodotto. 17913265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17913265 50 mg 50mg
17951345 10 mg 10mg
17902865 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17913265 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28872550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104227-88-5
Formula molecolare C12 H17 N5 O3
Molecular Weight (g/mol) 279.3
Sinonimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine
IUPAC Name [4-(2-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl] acetate
SMILES CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12
Specifications
Materiale o nome chimico Desacetyl Famciclovir
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16)
Peso formulazione 279.1331
Percent Purity >95%