Learn More
Desacetyl Forskolin, TRC
Codice prodotto. 30357484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357484 100 mg 100mg
30349494 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30357484 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD281860100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64657-20-1
Formula molecolare C20 H32 O6
Molecular Weight (g/mol) 368.46
Sinonimo (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyldodecahydro-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 7-Deacetylforskolin, 7-Desacetylforskolin, 7-Deacetylcoleonol, Deacetylforskolin, Forskolin D
IUPAC Name (3R,4aR,5S,6S,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-1-one
SMILES CC1(C)CC[C@H](O)[C@@]2(C)C1[C@H](O)[C@H](O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]23O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Desacetyl Forskolin
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H32O6/c1-7-17(4)10-12(22)20(25)18(5)11(21)8-9-16(2,3)14(18)13(23)15(24)19(20,6)26-17/h7,11,13-15,21,23-25H,1,8-10H2,2-6H3/t11-,13-,14?,15-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Peso formulazione 368.2199