Learn More
Desacetyldiltiazem 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Desacetyldiltiazem |
| CAS | 42399-40-6 |
| Nomi componenti o analita | Desacetyldiltiazem |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20 H24 N2 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, Diltiazem Hydrochloride Impurity F, Diltiazem Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O |
| Vedi altri risultati |