Learn More
Desaminotyrosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459376
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459376 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW015346
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Specifica
Materiale o nome chimico Desaminotyrosine
CAS 501-97-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(C=CC(=C1)O)CCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98.46%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only