Learn More
Desbromo Brimonidine, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16) |
| Peso formulazione | 213.1014 |
| Percent Purity | >95% |