Learn More
Deschloro Amlodipine, TRC
Codice prodotto. 30358068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358068 10 mg 10mg
30351148 2.5 mg 2.50mg
30353252 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30358068 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28977510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88150-52-1
Formula molecolare C20 H26 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 374.43
Sinonimo 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester
IUPAC Name 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-6-methyl-4-phenyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2)C(=O)OC)C
Specifica
Materiale o nome chimico Deschloro Amlodipine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H26N2O5/c1-4-27-20(24)18-15(12-26-11-10-21)22-13(2)16(19(23)25-3)17(18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,17,22H,4,10-12,21H2,1-3H3
Peso formulazione 374.1842