Learn More
Descladinose 6-N-Desmethyl Azithromycin, TRC
Codice prodotto. 17971525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17971525 10 mg 10mg
17941045 100 mg 100mg
17923525 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17971525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28885310MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111247-94-0
Formula molecolare C29 H56 N2 O9
Molecular Weight (g/mol) 576.76
Sinonimo Azithromycin-13-O-descladinosyl-6-N-desmethyl, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-Ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP 60300
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Descladinose 6-N-Desmethyl Azithromycin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C29H56N2O9/c1-11-21-29(8,37)24(34)19(6)30-14-15(2)13-28(7,36)25(17(4)22(32)18(5)26(35)39-21)40-27-23(33)20(31(9)10)12-16(3)38-27/h15-25,27,30,32-34,36-37H,11-14H2,1-10H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29-/m1/s1
Peso formulazione 576.3986
Percent Purity >95%