Learn More
Desethyl Amiodarone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30011903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011903 25 mg 25mg
30010212 100 mg 100mg
17903845 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD28873125MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96027-74-6
Formula molecolare C23 H25 I2 N O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 653.72
Sinonimo (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride
IUPAC Name (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desethylamiodarone HCl
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 652.9691
Percent Purity >95%