Learn More
Deshydroxy Sotalol Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30363144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363144 10 mg 10mg
30361233 50 mg 50mg
30360239 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30363144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29005510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16974-44-0
Formula molecolare C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 292.83
Sinonimo N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC Name N-[4-[2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Peso formulazione 292.1012