Learn More
Desipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30357498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357498 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30357498 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2900521MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Desipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride
CAS 61361-34-0
Formula molecolare C18 2H4 H18 N2 . Cl H
Quantità 1 mg
Sinonimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), Desipramine-2,4,6,8-D4 Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H/i2D,3D,9D,10D;
SMILES Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CCCNC)c3c([2H])cc([2H])cc3CCc2c1
IUPAC Name N-methyl-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 306.87
Peso formulazione 306.1801