Learn More
Desipramine-d3, TRC
Codice prodotto. 30362273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362273 25 mg 25mg
30356818 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30362273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29005325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65100-49-4
Formula molecolare C18 2H3 H20 N3
Molecular Weight (g/mol) 284.41
Sinonimo Desipramine D3
IUPAC Name N,N-dimethyl-3-(2,3,4-trideuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-11-yl)propan-1-amine
SMILES [2H]c1cc2N(CCCN(C)C)c3ccccc3CNc2c([2H])c1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Desipramine Methyl-d3
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H23N3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19-16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19H,7,12-14H2,1-2H3/i4D,6D,9D
Peso formulazione 284.208
Percent Purity >95%