Learn More
SymLine™ Supporti da tavolo e da parete
Codice prodotto. 15357439
Click to view available options
Dimensione chiusura:
32 mm (OD) alla filettatura superiore GL 45
4 x UNF 1/4 in. 28 G e 2 x NPT 1/8 in.
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in.
Filo inferiore GL 25 (m) al filo superiore GL 45 (m)
GL45
GL45 (m), filo inferiore GL 25 (m)
Include:
Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter
Mount with Fittings for Capillary dia. 2.3/3.2 mm and 1 x NPT 1/8 in. Connection on Top, Tube Connector for (ID) dia. 6.4 to 9 mm, Pad dia. 53 mm, Connection to Pipe (OD) 32 mm
Mount with Mounting Flange for Rear Wall Borehole of 34 to 45 mm
Mount with Mounting Flange, Long Shaft for XL-funnel, two 90° Bends
Mount with Pad dia. 53 mm with Connecting Thread GL25 (m)
Product Type:
Montaggio a parete
Supporto da tavolo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15357439
Marca: SymLine™ 106612
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le unità di riempimento sono montate in modo da risparmiare spazio nel vostro spazio di lavoro. Disponibile come connessione speciale HPLC, per il collegamento diretto ai vostri tubi di scarico.
  • Il Desktop Mount può essere integrato in quasi tutte le aree di lavoro. Sia che venga utilizzato in combinazione con un tavolo da lavoro o una cappa aspirante, fornisce sempre un trasferimento efficiente dei rifiuti liquidi nei sistemi di rifiuti collegati.
  • Supporto da tavolo piatto e raccoglitore di rifiuti HPLC in uno. Grazie ai collegamenti integrati per capillari e tubi, questa installazione sporge solo leggermente dal piano di lavoro.
  • Con il supporto a parete posteriore, si sfrutta la capacità disponibile della vostra area di lavoro e si ha ancora più spazio per i campioni di laboratorio e i setup sperimentali. Potete smaltire i rifiuti direttamente nella cappa aspirante.
  • Specifica
    Dimensione chiusura GL45
    Include Mount with Mounting Flange for Rear Wall Borehole of 34 to 45 mm
    Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento di liquidi in sistemi di rifiuti collegati
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Può essere combinato con un collettore 3 x e 4 x, SafetyWasteCap, imbuto di sicurezza e sistema di tubi
    Materiale HDPE
    Product Type Montaggio a parete