Learn More
Desloratadine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498356
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498356 100 mg 100mg
16482166 500 mg 500mg
16404397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498356 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0539
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Desloratadine
Forma fisica Solid
CAS 100643-71-8
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H19ClN2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Sch34117
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (80.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3/C2=C4CCNCC/4)=C1
Molecular Weight (g/mol) 310.82
Peso formulazione 310.82
Percent Purity 99.98%
Grado Research
Research purposes only