Learn More
Desloratadine N-Carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 17990655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990655 1 g 1g
17944745 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17990655 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2902801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165740-03-4
Formula molecolare C21 H21 Cl N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 368.86
Sinonimo Methyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester, N-Methoxycarbonyl Desloratadine
IUPAC Name methyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMILES COC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Desloratadine N-Carboxylic Acid Methyl Ester
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C21H21ClN2O2/c1-26-21(25)24-11-8-14(9-12-24)19-18-7-6-17(22)13-16(18)5-4-15-3-2-10-23-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Peso formulazione 368.1292