Learn More
Desloratadine N-Hydroxypiperidine, TRC
Codice prodotto. 30137866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137866 50 mg 50mg
30133955 25 mg 25mg
30011225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137866 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29026550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193725-73-3
Formula molecolare C19 H19 Cl N2 O
Molecular Weight (g/mol) 326.82
Sinonimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-hydroxy-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-ol
IUPAC Name 8-chloro-11-(1-hydroxypiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES ON1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Desloratadine N-Hydroxypiperidine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-22(23)11-8-13/h1-2,5-6,9,12,23H,3-4,7-8,10-11H2
Peso formulazione 326.1186