Learn More
Desloratadine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30354597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354597 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354597 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2902602.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Desloratadine N-Oxide
CAS 169253-26-3
Formula molecolare C19 H19 Cl N2 O
Quantità 2.5 mg
Sinonimo 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 1-oxide, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine 1-oxide, Desloratadine N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-11-22(23)19(14)18(17)13-7-9-21-10-8-13/h1-2,5-6,11-12,21H,3-4,7-10H2
SMILES [O-][n+]1cccc2CCc3cc(Cl)ccc3C(=C4CCNCC4)c12
IUPAC Name 8-chloro-1-oxido-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-1-ium
Molecular Weight (g/mol) 326.82
Peso formulazione 326.1186