Learn More
Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 30007877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007877 100 mg 100mg
17960985 50 mg 50mg
17983985 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007877 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD290250100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100643-71-8
Formula molecolare C19 H19 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 310.82
Sinonimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Delopedil, Descarboethoxyloratadine, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, Sedno
IUPAC Name 8-chloro-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Desloratadine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Peso formulazione 310.1237
Percent Purity >95%