Learn More
Desmethyl-6,8,10-triene Dutasteride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Desmethyl-6,8,10-triene Dutasteride |
| CAS | 952718-75-1 |
| Formula molecolare | C26H22F6N2O2 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | (6aS,7S,9aR)-N-[2,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-2,5,6,6a,7,8,9,9a-octahydro-6a-methyl-2-oxo-1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, (6aS,7S,9aR)-N-(2,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)-6a-methyl-2-oxo-2,5,6,6a,7,8,9,9a-octahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H22F6N2O2/c1-24-11-10-14-15(3-8-20-16(14)4-9-22(35)33-20)17(24)6-7-19(24)23(36)34-21-12-13(25(27,28)29)2-5-18(21)26(30,31)32/h2-5,8-9,12,17,19H,6-7,10-11H2,1H3,(H,33,35)(H,34,36)/t17-,19+,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCc3c4C=CC(=O)Nc4ccc3[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | (1S,3aR,11aS)-N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-11a-methyl-7-oxo-2,3,3a,6,10,11-hexahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 508.46 |
| Peso formulazione | 508.1585 |