Learn More
Desmethyl Atomoxetine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30136622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136622 10 mg 10mg
30133588 1 mg 1mg
18012440 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29082510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881995-46-6
Formula molecolare C16H20ClNO
Molecular Weight (g/mol) 277.79
Sinonimo rac-N-Desmethyl Atomoxetine HCl
IUPAC Name 3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propan-1-amine hydrochloride
SMILES Cl.Cc1ccccc1O[C@H](CCN)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Desmethyl Atomoxetine HCl
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
Peso formulazione 277.12
Percent Purity >95%