Learn More
Desmethyl Fondenafil, TRC
Codice prodotto. 30010242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30010242 25 mg 25mg
30003603 50 mg 50mg
30010303 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010242 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29243025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147676-79-7
Formula molecolare C23 H30 N6 O3
Molecular Weight (g/mol) 438.52
Sinonimo Piperazine, 1-[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzoyl]-4-methyl- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazinylcarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desmethylcarbodenafil, Desmethyl Fondenafil
IUPAC Name 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-carbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(C)CC4
Specifica
Materiale o nome chimico Desmethylcarbodenafil
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H30N6O3/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(30)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)23(31)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,30)
Peso formulazione 438.2379
Percent Purity >95%