Learn More
Desmethyl PBR28, TRC
Codice prodotto. 30359340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359340 10 mg 10mg
30353452 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30359340 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29244510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1005325-42-7
Formula molecolare C20H18N2O3
Molecular Weight (g/mol) 334.37
Sinonimo Desmethyl PBR28, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
SMILES CC(=O)N(Cc1ccccc1O)c2cnccc2Oc3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H18N2O3/c1-15(23)22(14-16-7-5-6-10-19(16)24)18-13-21-12-11-20(18)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-13,24H,14H2,1H3
Peso formulazione 334.1317