missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmethyl Piroxicam (Piroxicam Impurity B), TRC

Codice prodotto. 30363784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30363784 50 mg 50mg
30356047 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30363784 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29218550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 65897-46-3
Formula molecolare C14 H11 N3 O4 S
Quantità 50 mg
Sinonimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. B (EP), Desmethyl Piroxicam, Desmethylpiroxicam
InChI Formula InChI=1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19)
SMILES OC1=C(NS(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC Name 4-hydroxy-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 317.32
Peso formulazione 317.047
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.