Learn More
Desmethylcitalopram Hydrochloride, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Desmethylcitalopram Hydrochloride |
| CAS | 97743-99-2 |
| Nomi componenti o analita | Desmethylcitalopram Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H19 F N2 O . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C, Citalopram Related Compound D as Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Oxalate Impurity D as Hydrochloride, Citalopram Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Impurity D as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?