Learn More
Desmethylclomipramine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17961496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961496 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17961496 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0545.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desmethylclomipramine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Nomi componenti o analita N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC Name 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 337.29
Quantità 25 mg
Peso formulazione 336.116 g/mol