Learn More
Desmethylclozapine (Norclozapine), LoGiCal
Codice prodotto. 30460057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460057 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460057 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0480.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Nomi componenti o analita N-Desmethylclozapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H17 Cl N4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC Name 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 312.8
Quantità 10 mg
Peso formulazione 312.1142 g/mol